Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clindamycin-Hydrochlorid, 97 % Artikelnummer.: 15595106
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Clindamycin-Hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15595106
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 15595106
Marke: Thermo Scientific Chemicals 443510100
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Clindamycin-Hydrochlorid, CAS-Nr. 21462-39-5, ist ein Lincosamid-Antibiotikum.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Clindamycin ist ein aus Lincosamid abgeleitetes Antibiotikum, das eine antibiotische Aktivität gegen aerobe grampositive Kokken und parasitäre Protozoen aufweist
Clindamycin bindet reversibel an die bakterielle ribosomale 50S-Untereinheit und hemmt so die Proteinsynthese
Anwendungen
Clindamycin wurde in Studien über die symbiotische Darmflora zur Verbesserung der bakteriellen Besiedlung bei Forschungsmäusen verwendet
Clindamycin wurde zur Untersuchung von Biofilm-vermittelten Antibiotikaresistenzen in einem In-vitro-Modell von G. vaginalis verwendet
Clindamycin wurde als Auswahlmittel zur Isolierung, Zählung und Identifizierung von Lactobacillus spp. aus probiotischen Milchprodukten verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clindamycin hydrochloride
Typ Clindamycin Hydrochloride
CAS 21462-39-5
Schmelzpunkt 156.0°C to 159.0°C
Infrarotspektrum Echt
Wasser 6% max.
Menge 10 mg
Summenformel C18H34Cl2N2O5S
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 50g/L. Other solubilities: soluble in pyridine, ethanol, dmf
InChI-Schlüssel AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
IUPAC-Name (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chlor-1-[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-Carboxamidhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 461.439
PubChem CID 134129519
Formelmasse 461.45
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0355405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2022 Catalog Number443510100
ChargennummerA0354707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number443510100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clindamycin hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Clindamycin-Hydrochlorid, 97 % >