Learn More
Memmert™ Klimaschrank ICH
Ideal für Stabilitätsprüfungen nach ICH, WHO, EMA, ASEAN, GMP, GLP und GCCP.
9835.00 CHF - 18415.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | 0,1 °C |
---|---|
Alarmtypen | Akustisch und visuell |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Kompressor | Ja |
Reglertyp | TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13406606
|
Memmert™
ICH110 |
108 l |
9835.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13437689
|
Memmert™
ICH260 |
256 l |
13485.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13477689
|
Memmert™
ICH750 |
749 l |
18415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Präzise, homogen und leistungsstark - diese drei Worte beschreiben der Memmert Klimaschrank ICH mit Kompressor-Technologie.
- Modellgrößen: 110, 260, 750
- Einstellbereich Temperatur: -10°C bis +60°C
- Einstellbereich Feuchte: 10 bis 80% rh
- Konvektion: Forcierte Luftumwälzung (einstellbar in 10%-Schritten) garantiert eine besonders homogene Temperaturverteilung
- Luftmanteltemperiersystem für schonende Rundum-Temperierung
- 1 Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Bedienung)
- Leistungsstarke Kompressor-Technologie mit kurzen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür
- Energiesparendes FCKW-freies Kühl-/ Heizsystem (Kühlmittel R134a)
- Vollisolierte Edelstahltür(en) mit 2-Punkt-Verriegelung
Der Klimaschrank ICH bietet eine unvergleichliche Homogenität von Temperatur und Feuchte und lässt in Sachen Probenschutz und präziser Temperaturregelung keine Wünsche offen.
Alle Memmert Klimaschränke ICH sind mit dem TwinDISPLAY ausgestattet.
Das TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
0,1 °C | |
CE | |
TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
Umluftkühlung | |
Edelstahl | |
10 bis 80% | |
Klimakammer | |
Analytische Chemie, Produktion, Mikrobiologie, forschende Chemie, Temperaturregelung, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Bergbau | |
1 % | |
10 bis 80 % | |
2 | |
Klimakammer | |
Mechanischer Temperaturbegrenzer TB, Schutzklasse 1 nach DIN 12880 zum Ausschalten der Heizung ca. 10 °C über Nenntemperatur; Über- und Untertemperaturüberwachung TWW, Schutzklasse 3.3 oder einstellbarer Temperaturbegrenzer TWB, Schutzklasse 2, auswählbar auf dem Display | |
R134a | |
Temperaturfühler 2 Pt100 Sensoren DIN-Klasse A | |
Die Geräte müssen aufrecht transportiert werden | |
0,1 °C | |
±0,1 °C | |
3 Jahre | |
115/230 V |
Akustisch und visuell | |
Ja | |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Optionale Beleuchtungseinheit | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
-10 bis +60 °C | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Edelstahl | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe | |
40 mm Strahlteilerdurchmesser | |
AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port | |
Je 1 | |
Auflösung des Displays 0,1 % | |
Edelstahl | |
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
2 Pt100 Klasse A in 4-Leiterschaltung | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |