Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Wärmeübertragungsflüssigkeit
Reduziert Algenwachstum und verhindert Korrosion, die zum Verschleiß von internen Pumpen führen kann. Nickel Electro™ Wärmeübertragungsflüssigkeit schützt vor Einfrieren in Kühlbädern.
107.00 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich | -15°bis +90 °C |
---|---|
Typ | Wärmeübertragungsflüssigkeit |
Art der Flüssigkeitszuführung | Thermofluid |
Gefrierpunkt | 21 °C |
Beschreibung
- FCKW-frei
- Geeignet für einen Temperaturbereich von 15 °C bis 90 °C
- Nicht toxisch
- Nicht brennbar
Spezifikation
-15°bis +90 °C | |
Wärmeübertragungsflüssigkeit | |
Thermofluid | |
21 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Wärmeübertragungsflüssigkeit