Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Wärmeübertragungsflüssigkeit
Reduziert Algenwachstum und verhindert Korrosion, die zum Verschleiß von internen Pumpen führen kann. Nickel Electro™ Wärmeübertragungsflüssigkeit schützt vor Einfrieren in Kühlbädern.
Marke:  Nickel Electro™ LB-2.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12729735
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • FCKW-frei
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von 15 °C bis 90 °C
  • Nicht toxisch
  • Nicht brennbar
Spezifikation
Spezifikation
2,5 l
Wärmeübertragungsflüssigkeit
21 °C
-15°bis +90 °C
Thermofluid
2,5 l
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Wärmeübertragungsflüssigkeit > Fassungsvermögen: 2.5 l