Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Heizblöcke aus Aluminium
Nickel Electro™ Clifton™ Aluminium-Heizblöcke mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit bieten eine große Auswahl an Zubehörblöcken, die für Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen geeignet sind.
123.00 CHF - 206.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Aluminium |
Typ | Block |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12729008
|
Nickel Electro™
DBK-10 |
10 mm x 32 Hole Block | 0,83 kg | N/A | ||||||
12749008
|
Nickel Electro™
DBK-16 |
10 mm x 32 Hole Block | 0,93 kg | N/A | ||||||
12759008
|
Nickel Electro™
DBK-25 |
25 mm x 10 Hole Block | 0,93 kg | N/A | ||||||
12798998
|
Nickel Electro™
DBK-0 |
Plain Block | 1,4 kg | N/A | ||||||
12709008
|
Nickel Electro™
DBK-0.2 |
0.2 mL Microcentrifuge Tube Block w/54 Holes | 0,57 kg | N/A | ||||||
11706577
|
Nickel Electro™
DBK-0.5 |
0.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/16 Holes | 0,57 kg | N/A | ||||||
12739008
|
Nickel Electro™
DBK-12 |
12 mm x 32 Hole Block | 0,8 kg | N/A | ||||||
11716577
|
Nickel Electro™
DBK-1.5 |
1.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/12 Holes | 0,57 kg | N/A | ||||||
11726577
|
Nickel Electro™
DBK-19 |
19 mm x 10 Hole Block | 0,93 kg | N/A | ||||||
12719008
|
Nickel Electro™
DBK-2.0 |
2.0 mL Microcentrifuge Tube Block w/16 Holes | 0,57 kg | N/A | ||||||
12769008
|
Nickel Electro™
DBK-50 |
50 mL x 8 Hole Block | 0,93 kg | N/A | ||||||
Descrizione
- Aluminium-Heizblöcke mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit
- Zwei der folgenden Blöcke DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 und DBK-2.0 können in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden
- Nur einer der folgenden Blöcke DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 und DBK-50 kann in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden.
- Große Auswahl an passenden Zubehörblöcken - Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen
- Kompatibel mit dem Bloc Extraktions-Tool, das mit BH-1T und BH-1/DIG geliefert wird
Specifica
Autoklavierbar | |
Aluminium | |
Block |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Clifton™ Heizblöcke aus Aluminium