Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Heizblöcke aus Aluminium
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
0.2 mL Microcentrifuge Tube Block w/54 Holes
0.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/16 Holes
1.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/12 Holes
10 mm x 32 Hole Block
12 mm x 32 Hole Block
19 mm x 10 Hole Block
2.0 mL Microcentrifuge Tube Block w/16 Holes
25 mm x 10 Hole Block
50 mL x 8 Hole Block
Plain Block
Gewicht (metrisch):
0,57 kg
0,8 kg
0,83 kg
0,93 kg
1,4 kg
Beschreibung
- Aluminium-Heizblöcke mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit
- Zwei der folgenden Blöcke DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 und DBK-2.0 können in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden
- Nur einer der folgenden Blöcke DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 und DBK-50 kann in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden.
- Große Auswahl an passenden Zubehörblöcken - Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen
- Kompatibel mit dem Bloc Extraktions-Tool, das mit BH-1T und BH-1/DIG geliefert wird
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | 10 mm x 32 Hole Block |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 10 mm Durchmesser |
Material | Aluminium |
Typ | Block |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Große Auswahl an Zubehörblöcken - Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen, kompatibel mit dem Blockextraktionswerkzeug, das mit BH-1 T und BH-1/DIG geliefert wird. |
Enthält | 10 x 32 mm Lochblock, 41 mm Tiefe pro Bohrung |
Röhrchengröße | 10 x 32 mm |
Höhe (metrisch) | 45 mm |
Tiefe (metrisch) | 74 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Clifton™ Heizblöcke aus Aluminium >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur