Learn More
Epredia™ Deckglasmagazine für ClearVue™ Eindeckautomaten
Entwickelt für die Verwendung mit dem Epredia™ ClearVue™ Eindeckautomaten. ClearVue™ Deckglasmagazine optimieren den Arbeitsablauf für das Eindecken.
Marke: Epredia™ A79210051
190.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Deckglasmagazine sind zur Verwendung mit den Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomaten vorgesehen und genügen den Ansprüchen nahezu aller Labore.
- Mühelose Integration in das Labor
- Lieferung vorgespannt mit je 500 oder 575 Gläsern
- Schnelles Einsetzen in den Epredia™ ClearVue™ Eindeckautomaten ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs
- Keine manuelle Handhabung der Gläser erforderlich
- Durchgängige Ausgabe sauberer Deckgläser
Spezifikation
Deckglasmagazin | |
2 x 500 Hoppers/Deckgläser | |
0,16 bis 0,19 mm |
Epredia ClearVue Eindeckautomat | |
24 mm | |
50 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
17Stunden
17Minuten
48Sekunden
32 -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen