Learn More
Epredia™ Deckglasmagazine für Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomaten
Die Epredia™ Deckglasmagazine sind zur Verwendung mit Eindeckautomaten vorgesehen und entsprechen den Anforderungen der meisten Labore.
135.00 CHF - 200.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Deckglasmagazin |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Epredia ClearVue Eindeckautomat |
Menge | 2 x 500 Hoppers/Deckgläser |
Länge (metrisch) | 24 mm |
Dicke (metrisch) | 0,16 bis 0,19 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12688186
|
Epredia™
A79210050 |
24 x 40 mm, Nr. 1,5 |
135.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12636376
|
Epredia™
A79210051 |
24 x 50 mm, Nr. 1,5 |
200.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Deckglasmagazine sind zur Verwendung mit den Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomaten vorgesehen und genügen den Ansprüchen nahezu aller Labore.
- Mühelose Integration in das Labor
- Lieferung vorgespannt mit je 500 oder 575 Gläsern
- Schnelles Einsetzen in den Shandon ClearVue Eindeckautomaten ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs
- Keine manuelle Handhabung der Gläser erforderlich
- Durchgängige Ausgabe sauberer Deckgläser
Spezifikation
Deckglasmagazin | |
2 x 500 Hoppers/Deckgläser | |
0,16 bis 0,19 mm |
Epredia ClearVue Eindeckautomat | |
24 mm |