Learn More
Honeywell™ Clearflow3Druckluft-Filtrationseinheit, Wandmodell
Liefert hochwertige, atmungsaktive Luft an verschiedene Atemgerätmodelle.
Marke: Honeywell™ 1763903
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wandmontiertes Modell mit 2 CEJN-Anschlüssen
- Liefert atmungsaktive Luft für bis zu 4 Mitarbeiter mit den mitgelieferten Atemschutzgeräten oder für 2 Bediener und luftbetriebenen Hilfsgeräten
- Verwendet einen Koaleszenzfilter und einen Kohleabsorberfilter, um Öldampf und Geruch zu entfernen
- Hohe Filtrationskapazität durch hohes Durchflusssystem, hohe Effizienz des Koaleszenzfilters und hohe Kapazität des Absorber-Kohlefilters
- Einfache Bedienung und einfache Wartung durch neue kompakte Bauweise
- Bietet Sicherheit für Mitarbeiter durch genaue und zuverlässige Differenzdruckanzeige
- Filter
- Koaleszenzfilter: 1000 Stunden mit einer Filtration von 99,97 % bis 0.01 Mikron - Kohlefilter: 1000 Stunden (oder wenn Gerüche in Atemgeräten erkannt werden) Filter entsprechen ISO 8573 -1 Druckluft - Teil 1: Schadstoffe und Reinheitsklassen), die die Qualitätsklasse der Druckluft für das Vorhandensein von Partikeln, Wasser oder Öl unabhängig von der Art der Erzeugung der Druckluft festlegt)
Spezifikation
Atemluft/Luft für pneumatische Werkzeuge | |
Atemschutzgeräte/pneumatische Werkzeuge | |
8 bar maximaler Versorgungsdruck |
1600 l/min | |
Aluminiumgehäusefilter, Kunststoff- und Messingregler, Polycarbonat-Schüssel, Nitril-Dichtungen, ABS-Abdeckung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Clearflow3Druckluft-Filtrationseinheit, Wandmodell > Luftströmung: 1600L/mn
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur