Learn More
Fisherbrand™ Glasbehälter, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen Artikelnummer.: 16184557
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Glasbehälter, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184557 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
120 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Artikelnummer. 16184557
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 1 bis 32 Unzen.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Material Glas
Menge 24
Halsausführung 58-400
Klarheit Klar
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 69 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasbehälter, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen >