Learn More
Fisherbrand™ Zylindrischer durchsichtiger Glasbehälter mit Gewindehals
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | 88 |
Verpackung | PP-Box |
Klarheit | Klar |
Form | Zylindrisch |
Höhe (metrisch) | 69 mm |
Produkttyp | Gefäß |
Durchmesser (metrisch) | 44 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrischer durchsichtiger Glasbehälter mit Gewindehals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur