Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 96-Well-Platten für die Immunologie mit rundem Boden, durchsichtig
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Führen Sie kolorimetrische Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen durch, und verwenden Sie diese durchsichtigen, nicht sterilen 96-Well-Platten mit rundem Boden, die mit einer Auswahl an Oberflächen angeboten werden.
155.91 CHF - 257.00 CHF
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Produkte 4
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10635577
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3555
Immulon 1 B
155.91 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10111005
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3655
Immulon 2 HB
257.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10450343
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
449824
MaxiSorp
210.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10479382
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
475434
Polystyrol
157.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die transparenten, nicht sterilen Thermo Scientific™ Immuno 96-Well-Platten mit rundem Boden, für die eine Auswahl an verschiedenen Oberflächen für eine optimale Bindung erhältlich ist, eignen sich zur Durchführung von kolorimetrischen Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen. Inklusive Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und transparenten Mikrotiter™ Platten, die hervorragend für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays geeignet sind.
Feste 96-Well-Feststoffplatten:
  • Transparentes Polystyrol
  • Auswahl an vielen verschiedenen Oberflächen für optimale Bindung
  • Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ und Immulon™ 1B dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific™ Immulon 2HB ist leicht hydrophil und bindet eine breite Palette an Biomolekülen.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Kolorimetrisch
Durchsichtig
Polystyrol
Unsteril
Keine
Standard
8 x 12
Mikrotiterplatte
96
Rund
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nicht sterile 96-Well-Platten für die Immunologie mit rundem Boden, durchsichtig