Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 96-Well-Platten für die Immunologie mit rundem Boden, durchsichtig
Führen Sie kolormetrische Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen durch, und verwenden Sie diese durchsichtigen, nicht sterilen 96-Well-Mikrotiterplatten mit rundem Boden, die mit einer Auswahl an Oberflächen angeboten werden.
Marke: Thermo Scientific™ 475434
108.74 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Beschreibung
Die transparenten, nicht sterilen Thermo Scientific™ Immuno Nonsterile 96-Well-Mikrotiterplatten mit rundem Boden, für die eine Auswahl an verschiedenen Oberflächen für eine optimale Bindung erhältlich ist, eignen sich zur Durchführung von kolorimetrischen Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen. Inklusive Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und transparente Mikrotiter™ Platten, die hervorragend für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays geeignet sind.
Feste 96-Well-Platten:
- Transparentes Polystyrol
- Auswahl an vielen verschiedenen Oberflächen für optimale Bindung
- Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
- Thermo Scientific PolySorp und Immulon 1B dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Thermo Scientific Immulon 2HB ist leicht hydrophil und bindet eine breite Palette von Biomolekülen.
- Thermo Scientific MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unsteril | |
Rund | |
5 | |
Lipide |
Hydrophob | |
Kolorimetrisch | |
60 Kartons | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
250 μl | |
Polystyrol | |
60 | |
Keine |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.