Learn More
Kartell™ Klare Schläuche aus PTFE
Die Kartell™ klaren PTFE-Schläuche bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und eignen sich daher für die meisten Flüssigkeiten unter Umgebungstemperaturbedingungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Marke:  Kartell™ 0390500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10033501
  • 185.00 CHF / 5 Meter
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hoch widerstandsfähig gegen Säuren, Basen und Alkohole
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 260 °C
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
8 x 10 mm
8 mm
10 mm
260 °C
8 x 10 mm
260 °C
Autoklavierbar
PTFE
5 m
1 Packung
Durchsichtig
Name des Produkts
Kartell™ Klare Schläuche aus PTFE > Größe:8 x 10mm