Learn More
Thermo Scientific™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza A-Reagenz
PathoDx Respiratory Virus Panel Influenza A-Reagenz in Kombination mit dem RVP-Kit ist ein direkter Immunfluoreszenztest zum Nachweis von Influenz A.
Marke: Thermo Scientific™ R62405
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza A-Reagenz in Kombination mit dem PathoDx™ Respiratory Virus Panel (RVP)-Kit zur Durchführung eines direkten Immunfluoreszenztest zum qualitativen Nachweis von Influenza A in präparierten Patientenproben im Anschluss an einWachstum in Zellkultur. Influenza-Viren sind negativsträngige RNA-Viren der Orthomyxoviridae-Familie. Influenza-Infektionen stehen mit saisonalen Ausbrüchen von Atemwegserkrankungen wie Pharyngitis, Krupp, Bronchitis und Pneumonie in Zusammenhang.1 In der Regel ist während jeder Epidemie jeweils Typ A oder Bvorherrschend.2
Influenza A besteht aus einer einzigen Gattung und weist eine antigene Variation der Hämagglutinin- und Neuraminidase-Proteine auf. Influenza A-Subtypen werden durch die Hämagglutinin- und Neuraminidase-Antigene H1–H13 bzw. N1–N9 identifiziert.3 Stämme H1N1, H3N2 wurden mit Pandemien beim Menschen in Verbindung gebracht.3
- Gebrauchsfertig – Fertigreagenzien
- Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
- Einfach zu interpretieren – Die Fluoreszenz liegt im Kern oder im Zytoplasma oder in beiden vor. Die Färbung des Kerns ist einheitlich hell und die Zytoplasmafärbung ist häufig mit großenEinschlüssen punktiert
Influenza A-Reagenz (blaue Kappe) ist eine Tropfflasche, die 2,0 ml (ca. 40 Tests) Fluoreszein-markierte, gereinigte,spezifische monoklonale Maus-Antikörperund Evans Blue Gegenfärbung in einerproteinstabilisierten Pufferlösung mit 0,098 %Natriumazid als Konservierungsmittel enthält. Influenza A kann in MRC-5-, RD-,A549-, HL- und MDCK-Röhrchen- oder Shell-Vial-Kulturen mit oder ohne Trypsin isoliert werden.3,1
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza A-Reagenz | |
Nasen-Rachen-Raum | |
1 x 2 ml |
Influenza | |
Reagenz |