Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette aus Kalknatronglas
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten aus Klarglas mit braun gefärbter Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
Marke: Hirschmann™ 1000170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kurze Leitung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Gestaffelt zur Spitze, Nullpunkt oben, Typ 3
Spezifikation
Klasse B | |
Ja | |
0,1 mL | |
6/Packung | |
450 ± 5 mm |
Kalknatronglas | |
Braun | |
Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe | |
25 ml | |
Messpipette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Graduierte Pipette aus Kalknatronglas > Fassungsvermögen:25 ml; Unterteilungen:0,1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur