Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 12,7 mm (0,5 in.)
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
8.75 CHF - 11.30 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
13178585
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12DB
Dunkelblau
11.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13188585
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12DG
Dunkelgrün
9.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13198585
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12LB
Hellblau
10.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13108595
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12LG
Hellgrün
10.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13118595
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12OR
Orange
11.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13128595
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12PU
Violett Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13138595
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12RE
Rot
10.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13148595
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12TR
Durchsichtig
10.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13168595
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12YE
Gelb
10.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13158595
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-12WH
Weiß Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
  • Entwickelt für den Einsatz in Bereichen, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne beim Entfernen Klebstoffrückstände zu hinterlassen
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vinyl
Unsteril
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.)
33 m
12,70 mm
Naturkautschuk
Klebeband für den Reinraum
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
36 yd. (2,01 m)
0,5 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 12,7 mm (0,5 in.)