Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 12,7 mm (0,5 in.)
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Marke: Fisherbrand™ EGVFP-12PU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
- Für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die kein ultrareines Klebeband erfordern
- Gute Haftung auf Kunststoffen, Polymeren sowie Edelstahl ohne Klebstoffrückstände beim Ablösen
- Mit Reinraumstiften beschreibbar
- Verarbeitung in kontrollierten Umgebungen
- Auf einer Kunststoffspule und in Beuteln verpackt
- Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.) | |
33 m | |
12.70 mm |
Naturkautschuk | |
Violett | |
Tape | |
Reinraumklebeband in Industriequalität | |
Kennzeichnung, Etikettierung, Dosierung, Clean-Build-Projekte, leichte industrielle Anwendungen und Lebensmittelverarbeitung | |
36 yd. | |
0,5 in. |