Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
1650.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Biotechnologie, Reinräume, Krankenhaus, Halbleiter |
Material | Polyester |
Sterilität | Unsteril |
Cleanroom Class | Klasse 10-1000 (ISO 4-6) |
Produktcode | Marke | Einwegprodukt | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einwegprodukt | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17793799
|
Purus™
CRS-L-S |
Wiederverwendbar | S |
1650.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17783799
|
Purus™
CRS-L-M |
Wiederverwendbar | M |
1650.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17773799
|
Purus™
CRS-L-L |
Wiederverwendbar | L |
1650.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17703809
|
Purus™
CRS-L-XL |
Wiederverwendbar | XL |
1650.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Available in both disposable and launderable styles
- Made from 100% polyester
- Cleanroom compatible
- Comfortable for extended use
- No particle generation
Spezifikation
Weiß | |
Polyester | |
Klasse 10-1000 (ISO 4-6) |
Pharmazie, Biotechnologie, Reinräume, Krankenhaus, Halbleiter | |
Unsteril |