Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
Marke: Purus™ CRS-L-L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in Einmal- und wiederverwendbaren Ausführungen.
- Aus 100 % Polyester
- Für Reinräume geeignet
- Komfortabel für den längeren Gebrauch
- Keine Partikelerzeugung
Spezifikation
Pharmazie, Biotechnologie, Reinräume, Krankenhaus, Halbleiter | |
L | |
Unsteril | |
Waschbare Reinraumsocken | |
200 Paar/Karton |
Polyester | |
Wiederverwendbar | |
1 Paar/Beutel, 200 Paar/Karton | |
Klasse 10-1000 (ISO 4-6) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks > Einweg-Produkt: Nr, Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur