Learn More
BCR™ Cleanroom Face Masks Artikelnummer.: 17871690
Verfügbar ab: 22-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
BCR™ Cleanroom Face Masks
Artikelnummer. p-7227757 Alle ansehen Berkshire Produkte
180 x 90 mm, Medium, Einzeln verpackt, Ohrschlaufen, 1050 Stück
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
180 x 90 mm
210 x 90 mm
Größe:
Medium
Large
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Massenverpackt
Fastening Type:
Kopfband
Ohrschlaufen
Packungsgröße:
1050 Stück
1500 Stück
1800 Stück
Artikelnummer. 17871690
Marke: BCR™ BM180ELK25I
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Berkshire-Masken wurden entwickelt, um Ihren Reinraum oder Ihre kontrollierte Umgebung vor menschlicher Kontamination zu schützen.
  • Die extrabreite Masken reduziert Bereiche von exponierter Haut und bietet eine bessere Abdeckung für größere Gesichter
  • Filtermedium: Meltblown Polypropylen bietet eine hervorragende Effizienz bei der Partikel- und Bakterienfiltration
  • Ultraschall-Schweißverbindungen reduzieren Kontamination und Ausgasung
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Hellblau
Fastening Type Ohrschlaufen
Material Polypropylen
Größe Medium
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 180 x 90 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM F2299, ASTM F2101
Cleanroom Class Class 10-100,000 (ISO 4-8)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Modell BM180ELK
Verpackungsart Einzeln verpackt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer241008-1 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum11/04/2025 ArtikelnummerBM180ELK25I
Chargennummer241009-1 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum11/04/2025 ArtikelnummerBM180ELK25I
Chargennummer240930-1 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum11/04/2025 ArtikelnummerBM180ELK25I
Chargennummer241005-1 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum11/04/2025 ArtikelnummerBM180ELK25I
Chargennummer220210-1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2023 ArtikelnummerBM180ELK25I
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BCR™ Cleanroom Face Masks >