Learn More
BCR™ Cleanroom Face Masks
Berkshire-Masken wurden entwickelt, um Ihren Reinraum oder Ihre kontrollierte Umgebung vor menschlicher Kontamination zu schützen.
Marke:  BCR™ BM180ELK25I
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17871690
  • 692.00 CHF / 1050 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Die extrabreite Masken reduziert Bereiche von exponierter Haut und bietet eine bessere Abdeckung für größere Gesichter
  • Filtermedium: Meltblown Polypropylen bietet eine hervorragende Effizienz bei der Partikel- und Bakterienfiltration
  • Ultraschall-Schweißverbindungen reduzieren Kontamination und Ausgasung
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Ohrschlaufen
Medium
180 x 90 mm
Class 10-100,000 (ISO 4-8)
BM180ELK
Hellblau
Polypropylen
Unsteril
ASTM F2299, ASTM F2101
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Einzeln verpackt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer241008-1 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum11/04/2025 Catalog NumberBM180ELK25I
Chargennummer241009-1 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum11/04/2025 Catalog NumberBM180ELK25I
Chargennummer240930-1 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum11/04/2025 Catalog NumberBM180ELK25I
Chargennummer241005-1 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum11/04/2025 Catalog NumberBM180ELK25I
Chargennummer220210-1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2023 Catalog NumberBM180ELK25I
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BCR™ Cleanroom Face Masks > Abmessungen: 180 x 90 mm; Verschlußausführung: Ohrschlaufen, Verpackungsart: Einzeln verpackt