Learn More
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Kunststoffe
Testen und validieren Sie Ihr Reinigungsregime mit diesem Sortiment an Reinigungsvalidierungsgutscheinen für verschiedene Kunststoffe.
14.65 CHF - 94.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungszettel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen und Validieren des Reinigungsregimes |
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15809551
|
Sampling Systems™
8644H-50 |
HDPE | 50 x 50 mm |
14.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15899541
|
Sampling Systems™
8644H-100 |
HDPE | 100 x 100 mm |
21.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15829551
|
Sampling Systems™
8644N-50 |
Nylon | 50 x 50 mm |
31.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15819551
|
Sampling Systems™
8644N-100 |
Nylon | 100 x 100 mm |
62.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15849551
|
Sampling Systems™
8644PP-50 |
Polypropylen | 50 x 50 mm |
21.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15839551
|
Sampling Systems™
8644PP-100 |
Polypropylen | 100 x 100 mm |
29.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15869551
|
Sampling Systems™
8644PVC-50 |
PVC | 50 x 50 mm |
31.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15859551
|
Sampling Systems™
8644PVC-100 |
PVC | 100 x 100 mm |
62.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15869561
|
Sampling Systems™
8644T-50 |
PTFE | 50 x 50 mm |
61.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15859561
|
Sampling Systems™
8644T-100 |
PTFE | 100 x 100 mm |
94.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Tests für HDPE, Nylon, PP, PTFE und PVC erhältlich
- Für jede Konfiguration sind zwei Größen erhältlich, entweder 50 x 50 mm oder 100 x100 mm
Spezifikation
Reinigungszettel | |
Testen und Validieren des Reinigungsregimes |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Kunststoffe