Learn More
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Kunststoffe
Testen und validieren Sie Ihr Reinigungsregime mit diesem Sortiment an Reinigungsvalidierungsgutscheinen für verschiedene Kunststoffe.
Marke:  Sampling Systems™ 8644PVC-50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15869551
  • 31.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Tests für HDPE, Nylon, PP, PTFE und PVC erhältlich
  • Für jede Konfiguration sind zwei Größen erhältlich, entweder 50 x 50 mm oder 100 x100 mm
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungszettel
50 x 50 mm
Testen und Validieren des Reinigungsregimes
PVC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Kunststoffe > Material: PVC; Größe: 50 x 50 mm