Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Floor Pad
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
158.00 CHF - 388.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungskissen |
---|---|
Farbe | Braun |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigen und Polieren von Böden |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Beton, Granit, Industrieböden, Linoleum, Marmor, Steinzeug, Terrazzo, VCT- und Vinyl-Bodenbeläge |
Modell | Rund |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17148770
|
Scotch-Brite™
7100148036 |
280 mm |
158.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17168770
|
Scotch-Brite™
7100148049 |
330 mm |
192.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17158770
|
Scotch-Brite™
7100148038 |
355 mm |
209.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17188760
|
Scotch-Brite™
7100148013 |
380 mm |
223.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17138770
|
Scotch-Brite™
7100148035 |
406 mm |
241.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17118770
|
Scotch-Brite™
7100148018 |
432 mm |
265.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17128770
|
Scotch-Brite™
7100148034 |
460 mm |
293.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17198760
|
Scotch-Brite™
7100148014 |
480 mm |
320.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17108770
|
Scotch-Brite™
7100148015 |
505 mm |
349.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17178770
|
Scotch-Brite™
7100148105 |
530 mm |
388.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Cleans and shines in the same step, using only a low-speed scrubber
- Save costs and labor by reducing or eliminating the need to burnish
- Removes black marks 3 times faster than traditional cleaning pads
- Two-sided pad lasts longer than traditional cleaning pads
- Effective on most coated and uncoated hard floors including VCT, vinyl, rubber, marble, stone, terrazzo, granite, and concrete with only water or neutral cleaner
Spezifikation
Reinigungskissen | |
Reinigen und Polieren von Böden | |
Rund |
Braun | |
Beton, Granit, Industrieböden, Linoleum, Marmor, Steinzeug, Terrazzo, VCT- und Vinyl-Bodenbeläge |