Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Floor Pad
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
Marke: Scotch-Brite™ 7100148015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinigt und poliert im gleichen Schritt, wobei nur ein Schrubber mit niedriger Drehzahl verwendet wird
- Sparen Sie Kosten und Arbeit, indem Sie den Bedarf zum Brünieren verringern oder beseitigen
- Entfernt schwarze Flecken dreimal schneller als herkömmliche Reinigungspads
- Das zweiseitige Pad hält länger als herkömmliche Reinigungspads
- Effektiv auf den meisten beschichteten und unbeschichteten harten Böden, einschließlich VCT, Vinyl, Gummi, Marmor, Stein, Terrazzo, Granit und Beton, und das nur mit Wasser oder neutralem Reiniger
Spezifikation
Reinigungskissen | |
505 mm | |
Beton, Granit, Industrieböden, Linoleum, Marmor, Steinzeug, Terrazzo, VCT- und Vinyl-Bodenbeläge |
Braun | |
Reinigen und Polieren von Böden | |
Rund |