Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Floor Pad
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
Marke:  Scotch-Brite™ 7100148049
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17168770
  • 192.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reinigt und poliert im gleichen Schritt, wobei nur ein Schrubber mit niedriger Drehzahl verwendet wird
  • Sparen Sie Kosten und Arbeit, indem Sie den Bedarf zum Brünieren verringern oder beseitigen
  • Entfernt schwarze Flecken dreimal schneller als herkömmliche Reinigungspads
  • Das zweiseitige Pad hält länger als herkömmliche Reinigungspads
  • Effektiv auf den meisten beschichteten und unbeschichteten harten Böden, einschließlich VCT, Vinyl, Gummi, Marmor, Stein, Terrazzo, Granit und Beton, und das nur mit Wasser oder neutralem Reiniger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungskissen
330 mm
Beton, Granit, Industrieböden, Linoleum, Marmor, Steinzeug, Terrazzo, VCT- und Vinyl-Bodenbeläge
Braun
Reinigen und Polieren von Böden
Rund