Learn More
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher
Critical Print Notizbücher eignen sich ideal zum Schreiben und Aufzeichnen von Daten in Reinraumumgebungen.
231.00 CHF - 434.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Material der Abdeckung | Poly |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schreiben in Reinraumumgebungen |
Produktcode | Marke | Größe | Liniert | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Liniert | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15793609
|
PURUS™
PNBCPA62240 WR |
A6. | Ja | Weiß | 40/Karton |
434.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15783609
|
PURUS™
PNBCPA62240 WG |
A6. | Gitter | Weiß | 40/Karton |
434.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15773609
|
PURUS™
PNBCPA52220 WR |
A5. | Ja | Weiß | 20/Karton |
279.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15763609
|
PURUS™
PNBCPA52220 WG |
A5. | Gitter | Weiß | 20/Karton |
279.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15733609
|
PURUS™
PNBCPA42210 WG |
A4. | Gitter | Weiß | 10/Karton |
231.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15743609
|
PURUS™
PNBCPA42210 WR |
A4. | Ja | Weiß | 10/Karton |
231.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15713609
|
PURUS™
PNBCPA42210 BR |
A4. | Ja | Blau | 10/Karton |
243.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen
- In Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
- Urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie ohne organische Füllstoffe
- Recyclebar
- College Rule
- Frei von Amid und Silikon
Spezifikation
Polyethylen | |
Autoklavierbar | |
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen | |
80 gsm |
Poly | |
Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000) | |
Reinraum-Notizbuch |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher