Learn More
Fisherbrand™ Klasse I Einweg-Labormantel aus Polypropylen, einzeln verpackt
Diese Unisex-Labormäntel aus Polypropylen mit Schlitz hinten haben 5 Druckknopfverschlüsse und elastische Bündchen, ohne Taschen. Sie bieten Sicherheit und Komfort in der Laborumgebung.
217.00 CHF
Spezifikation
Geschlecht | Unisex |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Stulpenform | Elastisch |
Produktcode | Marke | Größe | Größe (metrisch) Brustkorb | Länge (metrisch) Hülse | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Größe (metrisch) Brustkorb | Länge (metrisch) Hülse | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17213044
|
Fisherbrand™
FBHMLCS_OLD |
Klein | 63 cm | 73 cm | 92 cm |
217.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17203044
|
Fisherbrand™
FBHMLCM_OLD |
Mittel | 69 cm | 77 cm | 100 mm |
217.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17293034
|
Fisherbrand™
FBHMLCL_OLD |
Groß | 71 cm | 78 cm | 102 cm |
217.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17223044
|
Fisherbrand™
FBHMLCXL_OLD |
Extragroß | 73 cm | 79 cm | 104 cm |
217.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17233044
|
Fisherbrand™
FBHMLCXXL_OLD |
Größe 2X | 75 cm | 80 cm | 109 cm |
217.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17283034
|
Fisherbrand™
FBHMLC3XL_OLD |
Größe 3X | 77 cm | 81 cm | 112 cm |
217.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Diese Unisex-Labormäntel aus Polypropylen mit Schlitz hinten haben 5 Druckknopfverschlüsse und elastische Bündchen, ohne Taschen.Sie bieten Sicherheit und Komfort in der Laborumgebung.
- Weißes Spinnvlies-Polypropylen
- Elastische Bündchen
- Stoffgewicht:40 g/m2
- Standardkragen, keine Taschen
- Rückenschlitz
- Einzelner Kragen
- Fünf Metalldruckknöpfe für einen sicheren Verschluss
- Unisex
Spezifikation
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Keine | |
Vierfach-Nähte | |
93/42/EEC | |
Einzeln in PE-Beuteln verpackt |
Polypropylen | |
Druckknöpfe | |
Ja | |
Einzelner Kragen | |
Klasse I; CE 0197; Richtlinie 93/42/EWG Anhang V | |
5 Druckknopfverschlüsse, 27 cm Rückenschlitz |