Learn More
Fisherbrand™ Klasse I Einweg-Labormantel aus Polypropylen, einzeln verpackt Artikelnummer.: 17233044
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Klasse I Einweg-Labormantel aus Polypropylen, einzeln verpackt
Artikelnummer. 17233044 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Größe 2X, 75 cm, 80 cm, 109 cm
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Größe (metrisch) Brustkorb:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Länge (metrisch) Hülse:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Länge (metrisch):
92 cm
100 mm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Artikelnummer. 17233044
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Unisex-Labormäntel aus Polypropylen mit Schlitz hinten haben 5 Druckknopfverschlüsse und elastische Bündchen, ohne Taschen. Sie bieten Sicherheit und Komfort in der Laborumgebung.
Diese Unisex-Labormäntel aus Polypropylen mit Schlitz hinten haben 5 Druckknopfverschlüsse und elastische Bündchen, ohne Taschen.Sie bieten Sicherheit und Komfort in der Laborumgebung.
  • Weißes Spinnvlies-Polypropylen
  • Elastische Bündchen
  • Stoffgewicht:40 g/m2
  • Standardkragen, keine Taschen
  • Rückenschlitz
  • Einzelner Kragen
  • Fünf Metalldruckknöpfe für einen sicheren Verschluss
  • Unisex
Spezifikation
Größe Größe 2X
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Anzahl Taschen Keine
Kragenform Einzelner Kragen
Saumtyp Vierfach-Nähte
Größe (metrisch) Brustkorb 75 cm
Zertifizierung/Konformität Klasse I; CE 0197; Richtlinie 93/42/EWG Anhang V
Zertifizierungen/Konformität (Europa) 93/42/EEC
Enthält 5 Druckknopfverschlüsse, 27 cm Rückenschlitz
Verpackungsart Einzeln in PE-Beuteln verpackt
Länge (metrisch) 109 cm
Länge (metrisch) Hülse 80 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klasse I Einweg-Labormantel aus Polypropylen, einzeln verpackt >