Learn More
Vitlab™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Diese Messzylinder sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B, verfügen über eine eingegossene Graduierung, die auch nach täglichem Reinigen in der Spülmaschine sichtbar bleibt. Die sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen bietet hohe Stabilität.
Marca: Vitlab™ 650081
Descripción
- Hochtransparenter Zylinder
- Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Punkten der Skala
- Skalenstruktur auch mit blauer Prägung erhältlich
- Kalibriert (In)
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706
- Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Durch die hydrophoben Eigenschaften der Zylinder ist die gemessene Flüssigkeitsmenge (In) gleich der Abgabemenge (Ex)
Especificaciones
250 ml | |
±2 mL | |
Klasse B | |
44 mm | |
2 ml | |
± 2 ml | |
Lebensmittelindustrie | |
Hexagonal | |
Graduierte Messzylinder |
PP (Polypropylen) | |
DIN 12681 und ISO 6706 | |
Erhaben, blau | |
Je 1 | |
Ja | |
Rund | |
Blau | |
315 mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.