Learn More
Vitlab™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Diese Messzylinder sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B, verfügen über eine eingegossene Graduierung, die auch nach täglichem Reinigen in der Spülmaschine sichtbar bleibt. Die sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen bietet hohe Stabilität.
Marke:  Vitlab™ 648941
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10367424
  • 39.90 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochtransparenter Zylinder
  • Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Punkten der Skala
  • Skalenstruktur auch mit blauer Prägung erhältlich
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
  • Durch die hydrophoben Eigenschaften der Zylinder ist die gemessene Flüssigkeitsmenge (In) gleich der Abgabemenge (Ex)
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
DIN 12681, ISO 6706
Erhaben
Je 1
Autoklavierbar
Rund
200 mm
±1 ml
Klasse B
27 mm
1 ml
±1 ml
Hexagonal
Messzylinder
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Vitlab™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B > Kapazität: 50 ml