Learn More
Hirschmann™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit blauer Graduierung und Kunststoffsockel
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
21.10 CHF - 178.00 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
Class | A |
Typ | Graduierte Messzylinder |
Skalenfarbe | Blau |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11756692
|
Hirschmann™
2270160 |
10 ml |
21.10 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11766692
|
Hirschmann™
2270170 |
25 ml |
21.70 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11776692
|
Hirschmann™
2270175 |
50 ml |
25.70 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11756702
|
Hirschmann™
2270180 |
100 ml |
66.75 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11766702
|
Hirschmann™
2270186 |
250 ml |
126.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11776702
|
Hirschmann™
2270190 |
500 ml |
178.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10557961
|
Hirschmann™
2270193 |
1000 ml |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Ausguss und Kunststoffsockel, Hauptringgraduierung
- Blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargeninformation
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
A | |
Blau | |
Glas |
DIN EN ISO 4788 | |
Graduierte Messzylinder | |
Rund |