Learn More
Hirschmann™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit blauer Graduierung und Kunststoffsockel
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2270160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Ausguss und Kunststoffsockel, Hauptringgraduierung
- Blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargeninformation
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
A | |
± 0,1 ml | |
Glas | |
0.2 ml |
Blau | |
DIN EN ISO 4788 | |
140 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
10 ml | |
0,1 |