Learn More
Hirschmann™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit blauer Graduierung und Kunststoffsockel
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2270186
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766702
  • 126.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Ausguss und Kunststoffsockel, Hauptringgraduierung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargeninformation
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
A
±1 ml
Glas
2 ml
Blau
DIN EN ISO 4788
335 mm
Graduierte Messzylinder
250 ml
1