Learn More
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials
For general-purpose applications
Marke:  Fisherbrand™ 0333925B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13101643
  • 69.00 CHF / 144 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für allgemeine Anwendungen
  • Niedriger Alkaligehalt
  • Fläschchen aus Borosilikatglas, frei von Kalzium, Magnesium und Zink
Bestellinformation
Die Verschlüsse sind separat verpackt.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen gemäß ASTM™ E 438, Typ I, Klasse A.
Spezifikation
Spezifikation
A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Ja
Für allgemeine Anwendungen
Schraube
3,7 mL
Autoklavierbar
45 mm
USP-Typ I, ASTM E438, Typ I
13-425
Naturkautschuk
15 mm
Unsteril
3,7 mL
Geschlossener Schraubverschluss
1 dr.
Phenolharz
Schraubverschluss (oben geschlossen)
144 pro Packung
Probenfläschchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials > Fassungsvermögen: 1 dr. (3,7 ml); A.D. x H: 15 x 45mm