Learn More
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials
For general-purpose applications
69.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | A |
---|---|
Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13101643
|
Fisherbrand™
0333925B |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 1 dr. | 3,7 mL |
69.00 CHF
144 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Für allgemeine Anwendungen
- Niedriger Alkaligehalt
- Fläschchen aus Borosilikatglas, frei von Kalzium, Magnesium und Zink
Bestellinformation
Die Verschlüsse sind separat verpackt.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen gemäß ASTM™ E 438, Typ I, Klasse A.
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Unsteril | |
Für allgemeine Anwendungen | |
Phenolharz | |
USP-Typ I, ASTM E438, Typ I |
Naturkautschuk | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Schraube | |
Autoklavierbar |