Learn More
Erlab Sicherheitswerkbank Typ II mit doppelter Belüftung und integriertem Bio-Dekontaminationssystem
Solis Premium zeichnet sich durch sein elegantes Design, seine einzigartige Technologie und seine Funktionen
11708.00 CHF - 18522.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Decontamination with H202 |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Standard EN 12469-2000 |
Kammermaterial | Edelstahl |
Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank |
Steckdosen | 2 |
Produktcode | Marke | Modell | Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung | Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung | Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17746634
|
Erlab
HOT19842 |
Solis Premium 1200 | 170 W | 90 W |
12253.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17756634
|
Erlab
HOT19845 |
Solis Premium 1800 | 310 W | 115 W |
18522.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17766634
|
Erlab
HOT19846 |
Solis Premium 900 | 150 W | 80 W |
11708.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17776634
|
Erlab
HOT19847 |
Solis Premium 1500 | 290 W | 105 W |
14900.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Ein hocheffizienter HEPA H14-Filter eliminiert Partikel aus der Umgebungsluft, bevor die Luft in die Behandlungskammer geleitet wird: 99,999 % der Partikel > 0,3 μm werden gefiltert.
- Die Absaugrate liegt bei 38% und die Umluftrate bei 62%.
- Außengehäuse aus Stahl mit einer ausgehärteten Polyester-Pulverbeschichtung, die sehr glatt und daher leicht zu reinigen und zu dekontaminieren ist.
- Kammer aus rostfreiem Edelstahl 304L mit gebürsteter Oberfläche. Glatte Innenseite für eine schnelle und einfache Reinigung.
- Elektrisches und im 10°-Winkel verschiebbares Frontfenster aus Verbundglas, gemäß der Norm EN12469.
Spezifikation
Decontamination with H202 | |
Edelstahl | |
2 | |
Touchscreen | |
Sprachsteuerung | |
1506 mm |
Standard EN 12469-2000 | |
Biologische Sicherheitswerkbank | |
600 mm | |
Schutz des Anwenders | |
USB-A, DOP |