Learn More
Erlab Sicherheitswerkbank Typ II mit doppelter Belüftung und integriertem Bio-Dekontaminationssystem
Solis Premium zeichnet sich durch sein elegantes Design, seine einzigartige Technologie und seine Funktionen
Marke:  Erlab HOT19847
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17776634
  • 14900.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein hocheffizienter HEPA-H14-Filter entfernt Partikel aus der Umgebungsluft, bevor Luft in die Arbeitskammer geleitet wird: 99,999 % der >0,3 µm großen Partikel werden gefiltert.
  • Die Extraktionsrate beträgt 38 % und die Rezirkulationsrate 62 %.
  • Sehr starke vordere Luftbarriere.
  • Elektrische und verschiebbare Verbundglas-Frontscheibe in einem 10°-Winkel gemäß der Norm EN12469.
  • Das LED-Netzwerk liefert eine Beleuchtung, die von weich bis sehr hell eingestellt werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
Decontamination with H202
Edelstahl
Biologische Sicherheitswerkbank
58 dB
750 W
>410 m3h
Schutz des Anwenders
Sprachsteuerung
USB-A, DOP
290 W
Standard EN 12469-2000
1590 mm
Solis Premium 1500
2
600 mm
Touchscreen
1920 mm
105 W
1506 mm