Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Click to view available options
:
Schwarz, groß
Beschreibung
- Halbmaske
- Geeignet für den Einsatz in der Medizin- und Pharmaindustrie
- Geeignet für den Einsatz in der petrochemischen Industrie
- Silikongehäuse für zusätzlichen Komfort
- Ergonomisches Design und verbessertes Aufhängungssystem für eine hervorragende Passform
- Zwei Ausatemventile für zusätzlichen Atemkomfort
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA: 2, EG-Zertifikat: 250, EC-Bescheinigung: 250, EN 140, Konformitätserklärung INSPEC N65770016 |
Anschlusstyp | Anschlusstyp der Kartusche: RD40, mit 1 Filter kombinierbar |
Beschreibung | Gurtaufteilung: 4 |
Farbe | Schwarz |
Größe | Groß |
Enthält | Nackengurt |
Gewicht (metrisch) | 151 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur