Learn More
3M™ 6000 Serie wiederverwendbares Halb-Gesichtsstück
Atemschutz-Halbmasken der Serie 6000 sind kostengünstig, wartungsarm und extrem leicht. Die wiederverwendbare Atemschutzmaske der Serie 6000Q, mit Sonde, wird nur zur quantitativen Prüfung der Passform verwendet.
Marke: 3M™ 7000146845
16.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Includes: Wiederverschließbarer Lagerungsbeutel.
Requires : Für die Gesichtsmaske sind kompatible Kartuschen und/oder Filter erforderlich. (Separat erhältlich.)
Beschreibung
Vereint die Eigenschaften von wiederverwendbaren und Einweg-Atemschutzmasken und gewährleistet so einen wirksamen Schutz.3M™ Halbgesichtsmasken-Atemschutzgeräte der Serie 6000 sind kostengünstig, wartungsfreundlich, anwenderfreundlich und extrem leicht.
- Wiederverwendbare Halbmasken sind wirtschaftlich, wartungsarm, einfach zu handhaben und extrem leicht.
- Zur Verwendung mit von 3M™ Umluft-unabhängigen Systemen
- Das Bajonettverschlusssystem ermöglicht den Anschluss an eine breite Palette von leichten Doppelfiltern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
- Die Doppelfilterkonstruktion sorgt für einen geringeren Atemwiderstand
- Die wiederverwendbare Atemschutzmaske der Serie 6000, mit Sonde, wird zur quantitativen Prüfung der Passform verwendet (17-987-3A und -3B)
Bestellinformation
Testmodelle für die passende Größe dürfen nicht als Atemschutzgerät verwendet werden. Kartuschen-/Filterkombinationen sind separat erhältlich.
Certifications
NIOSH-Zulassung gemäß 42CFR84 für den Einsatz gegen eine Vielzahl von Atemgefahren bei zweckgemäßer Verwendung mit geeigneten Kartuschen und Filtern.
Spezifikation
EN 140:1998 | |
Bajonett | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Klein | |
Patrone Serie 6000, Filter Serie 2000, 2200, 7000 oder 5000, oder Dual Airline System | |
6100 |
NIOSH 42 CFR Teil 84 | |
Grau | |
Atemschutz-Halbmaske | |
Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen | |
Wiederverschließbare Aufbewahrungstasche | |
4-Punkt |