Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, reinst, SLR, granular, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500g
1 kg
2,5kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1,8 |
Schmelzpunkt | 135 °C |
Farbe | Weiß |
Formelmasse | 210.15g/mol |
Menge | 2,5kg |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Physikalische Form | Fest |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525683 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | C/6160/65,C/6160/53,C/6160/60,C/6160/62,C/6160/70 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric acid monohydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid monohydrate, Citric acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure-Monohydrat, reinst, SLR, granular, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur