Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, reinst, SLR, granular, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10745901
1 kg, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500g
1 kg
2,5kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
MDL-Nummer 149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
pH 1.8
Schmelzpunkt 135 °C
Farbe Weiß
Formelmasse 210.15g/mol
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid monohydrate, Citric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure-Monohydrat, reinst, SLR, granular, Fisher Chemical >