Learn More
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.02 CHF - 165.83 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 60662-54-6
Summenformel C6H12O3·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
InChI-Schlüssel MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
PubChem CID 16211857
IUPAC-Name Cyclohexan-1,3,5-Triol;dihydrat
SMILES C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15590594
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
458950010
1 g
45.02 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15500604
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
458950050
5 g
165.83 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals