Learn More
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15590594
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15590594
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15590594
Marke: Thermo Scientific Acros 458950010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60662-54-6
Summenformel C6H12O3·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
InChI-Schlüssel MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
PubChem CID 16211857
IUPAC-Name Cyclohexan-1,3,5-Triol;dihydrat
SMILES C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Schmelzpunkt 108.0°C to 110.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0425487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number458950010,458950050
ChargennummerA0402290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number458950010,458950050
ChargennummerA0414886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number458950010,458950050
ChargennummerA0414283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number458950010,458950050
ChargennummerA0417359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog Number458950010,458950050
Produktidentifikator
  • cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Name des Produkts
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >