Learn More
Zimtalkohol, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10755041
Zum Warenkorb hinzufügen
Zimtalkohol, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755041
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10755041
Marke: Thermo Scientific Acros 148521000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-54-1
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00002921
InChI-Schlüssel OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamyl alcohol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 31.0°C to 35.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 258.0°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCH2OH
Menge 100 g
Beilstein 06, 570
Merck Index 15, 2303
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98% trans
Physikalische Form Geschmolzener kristalliner Feststoff mit geringem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number148525000,148520050,148522500,148521000
ChargennummerA0430460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Catalog Number148525000,148520050,148522500,148521000
ChargennummerA0413444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2021 Catalog Number148525000,148520050,148522500,148521000
ChargennummerA0402838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2020 Catalog Number148525000,148520050,148522500,148521000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinnamyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Zimtalkohol, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals >