Learn More
Zimtalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499943
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zimtalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499943
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11499943
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13025.30
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
Cinnamyl alcohol is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in perfumery and as well as a deodorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cinnamylalkohol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der bzw. das in organischen Synthesen, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird. Wird auch in der Parfümerie und als Deodorant verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 1.8 g/l bei 20 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-54-1
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00002921
InChI-Schlüssel OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamyl alcohol
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Dichte 1.044
Siedepunkt 257°C to 258°C
Flammpunkt 126°C (258°F)
Geruch Pleasant
Strukturformel C6H5CH=CHCH2OH
Menge 250 g
Beilstein 1903999
Merck Index 14,2302
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.8g/L (20°C).
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Zimtalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >