Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Dank ihrer außergewöhnlichen Rührleistung eignen sich die Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobilen Direktrührer für Anwendungsbereiche mit hohen Volumen.
2393.51 CHF - 3798.90 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 1.000 U/min
Deckplattenmaterial Edelstahl
Form Quadratisch
Typ Rührer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Fassungsvermögen Spannung Steckertyp Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Spannung Steckertyp Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10019390
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50088128
150 l 230 V EU 13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm)
3577.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12967206
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50100547
150 l 230 V UK 13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm)
3266.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11726647
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50119109
200 l 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in.)
2393.51 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11994257
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50119110
600 l 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in.)
3798.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1.000 U/min
Edelstahl
Quadratisch
Rührer
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung