Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Dank ihrer außergewöhnlichen Rührleistung eignen sich die Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobilen Direktrührer für Anwendungsbereiche mit hohen Volumen.
Marke: Thermo Scientific™ 50088128
2304.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Rührkraft der Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer können Sie Anwendungen mit hohem Volumenaufkommen bewältigen. Für den Mobil 200 und den Mobil 600 wird entweder das Telemodul 40 M oder das Telemodul 80 M Steuergerät benötigt.
Eigenschaften:- Schnellstopp innerhalb von drei Sekunden ohne Nachlaufen des Motors zur Verhinderung von Gefäßbruch
- Das gekapselte Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und ist gegen chemische Stoffe resistent
- Rührgeschwindigkeiten von 100 U/min bis 1000 U/min
Mobil Direct:
- Rühren Sie bis zu 150 l um
- Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 30 Ncm
- Verfügt über einen integrierten Controller mit anpassbaren Leistungseinstellungen
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP62; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Mobil 200:
- Rühren Sie bis zu 200 l um
- Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 50 Ncm
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP65; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Mobil 600:
- Rühren Sie bis zu 600 l um
- Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 50 Ncm
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP65; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Erfordert:
Die Rührer Mobil 200 und Mobil 600 benötigen entweder die Steuereinheit Telemodul 40 M oder Telemodul 80 M (Bestellung separat). Der Rührer Mobil Direct ist mit einem eingebauten Steuergerät ausgestattet und erfordert kein externes Steuergerät.
Empfohlen für:
Für den Betrieb in Pilotanlagen oder integriert in Prozessgeräte
Spezifikation
100 bis 1.000 U/min | |
150 l | |
230 V | |
13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm) | |
80 mm | |
330 mm | |
330 mm | |
CE | |
Mobil Direct | |
-10 bis +56 °C (Betriebstemp.) | |
35,2 lb. |
Edelstahl | |
Quadratisch | |
40 W | |
3,4 in. | |
13 in. | |
13 in. | |
EU | |
Mobil Direct, 150 l Fassungsvermögen, 230 V Euro, mit eingebautem Steuergerät | |
IP 64, IP 32 | |
Rührer | |
16 kg |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
20Stunden
17Minuten
13Sekunden
21 -
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
20Stunden
17Minuten
13Sekunden
21Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.