Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Tisch-Distributoren (Verbindung und Synchronisierung)
Stellen Sie mit diesen Tischverteilern für die Verwendung mit Rührern der Serien Mini, Micro, Compact und Maxi identische Betriebsbedingungen für mehrere Rührerinstallationen sicher.
Marke: Thermo Scientific™ 50091721
Beschreibung
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Tisch-Verteilern (Link und Sync) identische Betriebsbedingungen für mehrere Rührerinstallationen sicher, und verwenden Sie diese mit Rührern der Serien Mini, Micro, Compact und Maxi.
- Simultane Steuerung von 2, 4, 6 oder 8 Mini, Micro oder Compact Rührern mit einem externen Telemodul 20 C oder Telemodul 40 C Steuergerät
- Simultane Steuerung von 2 oder 4 Maxi Rührern mit einem externen Telemodul 20 C oder Telemodul 40 C Steuergerät
- Gleichmäßige Verteilung für synchronisiertes Rühren
Spezifikation
Verteiler mit 8 Positionen | |
Für Mini-, Micro-, Compact- und Maxi-Rührer | |
Tisch-Verteiler |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.